Sodium dodecylbenzenesulphonate (mixture) 62,00% wetted with water, soft type
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dodecylbenzenesulphonic acid Sodium Salt, Laurylbenzenesulphonic acid Sodium Salt, Alkylbenzenesulphonic acid Sodium Salt, Sodium Alkylbenzenesulphonate, Sodium Laurylbenzenesulphonate
D1238-25G D1238-500G
TCIAD1238-25GEA 21 EUR
TCIAD1238-25G TCIAD1238-500G
Sodium dodecylbenzenesulphonate (mixture) 62,00% wetted with water, soft type
Sodium dodecylbenzenesulphonate (mixture)
Formula: C₁₈H₃₀O₃S
Número MDL: MFCD00011508
Núm. CAS: 69669-44-9
EINECS: 274-070-8
Índice Merck: 14,08612
Order Now
Resultados test especificaciones
Concentration (Phase splitting method) 62.0 to 68.0 w/w%