2,4-Dimethyl-1-heptene 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D1258-1ML
D1258-5ML
TCIAD1258-1MLEA
33
EUR
TCIAD1258-1ML
TCIAD1258-5ML
2,4-Dimethyl-1-heptene 98,0 GC_ASSAY_METHOD
2,4-Dimethyl-1-heptene
Formula:
C₉H₁₈ MW: 126.24 g/mol Pto. Ebullición: 134°C |
Número MDL:
MFCD00059250 Núm. CAS: 19549-87-2 UN: 3295 ADR: 3 II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |