1-(3-Dimethylaminophenyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-(3-Dimethylaminophenyl)ethyl Alcohol, 3-Dimethylamino-alpha-methylbenzyl Alcohol
D1269-25G D1269-5G
TCIAD1269-25GEA 393 EUR
TCIAD1269-25G TCIAD1269-5G
1-(3-Dimethylaminophenyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
1-(3-Dimethylaminophenyl)ethanol
Formula: C₁₀H₁₅NO
MW: 165.24 g/mol
Pto. Ebullición: 102°C
Número MDL: MFCD00059658
Núm. CAS: 5339-01-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %