N,N-Diethyl-N'-methylethylenediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D1297-25ML D1297-5ML
TCIAD1297-25MLEA 170 EUR
TCIAD1297-25ML TCIAD1297-5ML
N,N-Diethyl-N'-methylethylenediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Diethyl-N'-methylethylenediamine
Formula: C₇H₁₈N₂
Pto. Ebullición: 156°C
Pto. de inflamación: 41°C
Número MDL: MFCD00009053
Núm. CAS: 104-79-0
EINECS: 203-238-5
UN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %