N,N'-Bis(salicylidene)-1,2-propanediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N,N'-Bis(2-hydroxybenzylidene)-1,2-propanediamine, N,N'-Disalicylal-1,2-propanediamine
D1307-25G D1307-5G
TCIAD1307-25GEA 100 EUR
TCIAD1307-25G TCIAD1307-5G
N,N'-Bis(salicylidene)-1,2-propanediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N,N'-Bis(salicylidene)-1,2-propanediamine
Formula: C₁₇H₁₈N₂O₂
MW: 282,34 g/mol
Número MDL: MFCD00020104
Núm. CAS: 94-91-7
EINECS: 202-374-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency