Trifluoroacetato de sodio 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium 2,2,2-trifluoroacetate
157930250 157931000
ACRO157930250EA 44.5 EUR
ACRO157930250 ACRO157931000
Trifluoroacetato de sodio 97%
Trifluoroacetato de sodio
Formula: C₂F₃NaO₂
Pto. de fusión: 207…209 °C
Número MDL: MFCD00013217
Núm. CAS: 2923-18-4
EINECS: 220-879-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 207 °C
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %