2,5-Dithiobiurea ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Hydrazine-1,2-bis(carbothioamide)
D1308-10G D1308-25G
TCIAD1308-10GEA 40 EUR
TCIAD1308-10G TCIAD1308-25G
2,5-Dithiobiurea ≥95.0% (by HPLC)
2,5-Dithiobiurea
Formula: C₂H₆N₄S₂
MW: 150,22 g/mol
Número MDL: MFCD00014471
Núm. CAS: 142-46-1
EINECS: 205-537-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 35.50 to 38.20 %
Solubility in hot Water almost transparency