Decamethonium iodide
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Decane-1,10-bis(trimethylammonium Iodide), Decamethylenebis(trimethylammonium Iodide)
D1315-25G
D1315-5G
TCIAD1315-25GEA
226
EUR
TCIAD1315-25G
TCIAD1315-5G
Decamethonium iodide
Decamethonium iodide
Formula:
C₁₆H₃₈I₂N₂ MW: 512,30 g/mol |
Número MDL:
MFCD00031553 Núm. CAS: 1420-40-2 EINECS: 215-816-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Potassium iodate Method) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |