Sodium-2,4-dichlorophenoxyacetate monohydrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1319-25G D1319-500G
TCIAD1319-25GEA 16 EUR
TCIAD1319-25G TCIAD1319-500G
Sodium-2,4-dichlorophenoxyacetate monohydrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Sodium-2,4-dichlorophenoxyacetate monohydrate
Formula: C₈H₆Cl₂O₃
Número MDL: MFCD00068284
Núm. CAS: 2702-72-9
EINECS: 220-290-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 6.0 to 8.0 %