1,3-Diamino-2-propanol-N,N,N',N'-tetraacetic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
DPTA-OH
D1330-25G
D1330-5G
TCIAD1330-25GEA
130
EUR
TCIAD1330-25G
TCIAD1330-5G
1,3-Diamino-2-propanol-N,N,N',N'-tetraacetic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1,3-Diamino-2-propanol-N,N,N',N'-tetraacetic acid
Formula:
C₁₁H₁₈N₂O₉ MW: 322,27 g/mol |
Número MDL:
MFCD00004288 Núm. CAS: 3148-72-9 EINECS: 221-575-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in 1mol/L NaOH | almost transparency |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)