5,5-Diphenylhydantoin sodium salt ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Phenytoin sodium, Sodium 5,5-Diphenylhydantoin, Sodium 2,4-dioxo-5,5-diphenylimidazolidin-1-ide
D1331-25G D1331-500G
TCIAD1331-25GEA 20 EUR
TCIAD1331-25G TCIAD1331-500G
5,5-Diphenylhydantoin sodium salt ≥98.0% (by titrimetric analysis)
5,5-Diphenylhydantoin sodium salt
Formula: C₁₅H₁₂N₂O₂
Número MDL: MFCD00069674
Núm. CAS: 630-93-3
EINECS: 211-148-2
Índice Merck: 14,07322
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %