Trifluoroacetato de sodio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sodium 2,2,2-trifluoroacetate
A14613.14
A14613.22
A14613.36
A14613.14EA
43.1
EUR
A14613.14
A14613.22
A14613.36
Trifluoroacetato de sodio ≥98%
Trifluoroacetato de sodio
Purity: 98%
CAS No.: 2923-18-4
Molecular Formula: CF3CO2Na
Formula Weight: 136.00
Melting Point: ca 207° dec.
Beilstein Reference: 3597949
Formula:
C₂F₃NaO₂ Pto. de fusión: ∼ 207 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013217 Núm. CAS: 2923-18-4 EINECS: 220-879-6 |