Clonidine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D1353-1G D1353-5G
TCIAD1353-1GEA 36 EUR
TCIAD1353-1G TCIAD1353-5G
Clonidine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Clonidine hydrochloride
Formula: C₉H₉Cl₂N₃
Pto. de fusión: 312°C
Número MDL: MFCD00036705
Núm. CAS: 4205-91-8
EINECS: 224-121-5
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 14,02390
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4bf3b9cb962e7a5f6e94dd8e082ec18518c139d&vid=e4bf3b9cb962e7a5f6e94dd8e082ec18518c139d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %