cis-1,4-Diacetoxy-2-butene ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: cis-2-Butene-1,4-diol Diacetate, (Z)-But-2-ene-1,4-diyl diacetate
D1358-25ML D1358-500ML
TCIAD1358-25MLEA 41 EUR
TCIAD1358-25ML TCIAD1358-500ML
cis-1,4-Diacetoxy-2-butene ≥95.0% (por GC)
cis-1,4-Diacetoxy-2-butene
Formula: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Pto. Ebullición: 110°C
Número MDL: MFCD00059339
Núm. CAS: 25260-60-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %