Dicyclohexylamine nitrite ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
N,N-Dicyclohexylammonium nitrite
D1392-25G
D1392-500G
TCIAD1392-25GEA
16
EUR
TCIAD1392-25G
TCIAD1392-500G
Dicyclohexylamine nitrite ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Dicyclohexylamine nitrite
Formula:
C₁₂H₂₃N MW: 228.34 g/mol Pto. de fusión: 183°C |
Número MDL:
MFCD00013128 Núm. CAS: 3129-91-7 EINECS: 221-515-9 UN: 2687 ADR: 4.1 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |