3,4-Dihydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Acid Captor H
D1393-25G D1393-5G
TCIAD1393-25GEA 165 EUR
TCIAD1393-25G TCIAD1393-5G
3,4-Dihydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3,4-Dihydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one
Formula: C₈H₈N₂O
MW: 148.17 g/mol
Número MDL: MFCD00042798
Núm. CAS: 5439-14-5
EINECS: 226-618-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %