sec-Butyl ether (DL and meso mixture) ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: estabilizado con hidroquinona
D1405-25ML D1405-5ML
TCIAD1405-25MLEA 131 EUR
TCIAD1405-25ML TCIAD1405-5ML
sec-Butyl ether (DL and meso mixture) ≥97.0% (por GC) estabilizado
sec-Butyl ether (DL and meso mixture)
Formula: C₈H₁₈O
Pto. Ebullición: 121°C
Pto. de inflamación: 26°C
Número MDL: MFCD00039921
Núm. CAS: 6863-58-7
EINECS: 229-961-6
UN: 1149
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)