N,N-Diethylglycine methyl ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1443-25G D1443-500G D1443-5G
TCIAD1443-25GEA 61 EUR
TCIAD1443-25G TCIAD1443-500G TCIAD1443-5G
N,N-Diethylglycine methyl ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Diethylglycine methyl ester
Formula: C₇H₁₅NO₂
MW: 145,20 g/mol
Pto. Ebullición: 86°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00059368
Núm. CAS: 30280-35-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %