Diosgenin ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D1474-1G D1474-10G
TCIAD1474-1GEA 16 EUR
TCIAD1474-1G TCIAD1474-10G
Diosgenin ≥95.0% (por GC)
Diosgenin
Formula: C₂₇H₄₂O₃
Número MDL: MFCD00016887
Núm. CAS: 512-04-9
EINECS: 208-134-3
Índice Merck: 14,03295
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 205.0 to 208.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -123 to -127 deg (C=1, CHCL3)