1,2-Dibromotetrafluorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzene
D1479-1G D1479-5G
TCIAD1479-1GEA 37 EUR
TCIAD1479-1G TCIAD1479-5G
1,2-Dibromotetrafluorobenceno ≥98.0% (por GC)
1,2-Dibromotetrafluorobenceno
Formula: C₆Br₂F₄
Pto. Ebullición: 96°C
Pto. de fusión: 16°C
Pto. de inflamación: 99°C
Número MDL: MFCD00039209
Núm. CAS: 827-08-7
EINECS: 212-564-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %