4,4'-Dipyridyl sulphide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4'-Thiodipyridine, Di(pyridin-4-yl)sulphane
D1483-5G
D1483-1G
TCIAD1483-5GEA
275
EUR
TCIAD1483-5G
TCIAD1483-1G
4,4'-Dipyridyl sulphide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4,4'-Dipyridyl sulphide
Formula:
C₁₀H₈N₂S MW: 188,25 g/mol |
Número MDL:
MFCD00059784 Núm. CAS: 37968-97-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 66.0 to 71.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)