2,2-Dimethyltetrahydrothiazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1491-25ML D1491-5ML
TCIAD1491-25MLEA 33 EUR
TCIAD1491-25ML TCIAD1491-5ML
2,2-Dimethyltetrahydrothiazole ≥98.0% (por GC)
2,2-Dimethyltetrahydrothiazole
Formula: C₅H₁₁NS
Pto. Ebullición: 61°C
Pto. de inflamación: 55°C
Número MDL: MFCD00014488
Núm. CAS: 19351-18-9
EINECS: 242-980-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %