Diethylene glycol dimethacrylate ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
D1530-25ML D1530-500ML D1530-100ML
TCIAD1530-25MLEA 16 EUR
TCIAD1530-25ML TCIAD1530-500ML TCIAD1530-100ML
Diethylene glycol dimethacrylate ≥97.0% (por GC) estabilizado
Diethylene glycol dimethacrylate
Formula: C₁₂H₁₈O₅
Pto. Ebullición: 134°C
Pto. de inflamación: 140°C
Número MDL: MFCD00014931
Núm. CAS: 2358-84-1
EINECS: 219-099-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf111f8c5c98e23517171c3a3952bf4980df1527&vid=bf111f8c5c98e23517171c3a3952bf4980df1527&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %