Diethylene glycol monomethyl ether methacrylate ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methacrylic Acid 2-(2-Methoxyethoxy)ethyl Ester, 2-(2-Methoxyethoxy)ethyl Methacrylate, Methyl Carbitol Methacrylate
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
D1531-25ML D1531-500ML
TCIAD1531-25MLEA 16 EUR
TCIAD1531-25ML TCIAD1531-500ML
Diethylene glycol monomethyl ether methacrylate ≥97.0% (por GC) estabilizado
Diethylene glycol monomethyl ether methacrylate
Formula: C₉H₁₆O₄
MW: 188.22 g/mol
Pto. de inflamación: 111°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00059330
Núm. CAS: 45103-58-0
EINECS: 256-190-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %