2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D1537-10G
D1537-25G
TCIAD1537-10GEA
108
EUR
TCIAD1537-10G
TCIAD1537-25G
2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran ≥98.0% (por GC)
2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran
Formula:
C₉H₁₀O Pto. Ebullición: 198°C Pto. de inflamación: 63°C |
Número MDL:
MFCD00023003 Núm. CAS: 1746-11-8 EINECS: 217-124-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |