3,3'-Dichloro-4,4'-diisocyanatobiphenyl ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3,3'-Dichlorobiphenyl-4,4'-diyl Diisocyanate
D1541-25G D1541-5G
TCIAD1541-25GEA 434 EUR
TCIAD1541-25G TCIAD1541-5G
3,3'-Dichloro-4,4'-diisocyanatobiphenyl ≥95.0% (by titrimetric analysis)
3,3'-Dichloro-4,4'-diisocyanatobiphenyl
Formula: C₁₄H₆Cl₂N₂O₂
MW: 305,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00059591
Núm. CAS: 5331-87-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ab7fee7ce66fa56fe03aa304c260add2c4b2d44&vid=2ab7fee7ce66fa56fe03aa304c260add2c4b2d44&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Butylamine Method) min. 95.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C