1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D1577-5G D1577-25G
TCIAD1577-5GEA 73 EUR
TCIAD1577-5G TCIAD1577-25G
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene ≥97.0% (por GC)
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene
Formula: C₁₂H₁₈O₂
Número MDL: MFCD00009827
Núm. CAS: 2948-46-1
EINECS: 220-964-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 143.0 to 146.0 deg-C