1,1'-Diheptyl-4,4'-bipyridinium dibromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) for electrochromic material
Proveedor: TCI
Atención
D1593-5G D1593-25G
TCIAD1593-5GEA 79 EUR
TCIAD1593-5G TCIAD1593-25G
1,1'-Diheptyl-4,4'-bipyridinium dibromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) for electrochromic material
1,1'-Diheptyl-4,4'-bipyridinium dibromide
Formula: C₂₄H₃₈Br₂N₂
Número MDL: MFCD00011997
Núm. CAS: 6159-05-3
EINECS: 228-178-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %