N,N-Dimethyl-n-octadecylamine ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N,N-Dimethyloctadecan-1-amine, Dymanthine, N,N-Dimethylstearylamine
D1609-25G D1609-250G
TCIAD1609-25GEA 16 EUR
TCIAD1609-25G TCIAD1609-250G
N,N-Dimethyl-n-octadecylamine ≥90.0% (por GC)
N,N-Dimethyl-n-octadecylamine
Formula: C₂₀H₄₃N
Número MDL: MFCD00048496
Núm. CAS: 124-28-7
EINECS: 204-694-8
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %