Purina-2,6-diildiamina ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 9H-Purine-2,6-diamine, 7H-Purine-2,6-diamine
D1625-25G D1625-5G
TCIAD1625-25GEA 124 EUR
TCIAD1625-25G TCIAD1625-5G
Purina-2,6-diildiamina ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Purina-2,6-diildiamina
Formula: C₅H₆N₆
MW: 150,14 g/mol
Número MDL: MFCD00213668
Núm. CAS: 1904-98-9
EINECS: 217-605-2
Índice Merck: 14,02985
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in hot Water very faint turbidity
Water 9.0 to 12.0 %