4,4'-Diaminooctafluorobiphenyl ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluoro-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, Octafluorobenzidine
D1632-5G D1632-1G
TCIAD1632-5GEA 146 EUR
TCIAD1632-5G TCIAD1632-1G
4,4'-Diaminooctafluorobiphenyl ≥97.0% (por GC)
4,4'-Diaminooctafluorobiphenyl
Formula: C₁₂H₄F₈N₂
MW: 328,17 g/mol
Número MDL: MFCD00007646
Núm. CAS: 1038-66-0
EINECS: 213-861-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 175.0 to 182.0 deg-C