Stearyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1644-25G D1644-500G D1644-100G
TCIAD1644-25GEA 16 EUR
TCIAD1644-25G TCIAD1644-500G TCIAD1644-100G
Stearyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate ≥98.0% (por GC)
Stearyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
Formula: C₃₅H₆₂O₃
Número MDL: MFCD00017498
Núm. CAS: 2082-79-3
EINECS: 218-216-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 55.0 deg-C