9,10-Dicyanoanthracene ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D1656-1G
D1656-5G
TCIAD1656-1GEA
62
EUR
TCIAD1656-1G
TCIAD1656-5G
9,10-Dicyanoanthracene ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
9,10-Dicyanoanthracene
Formula:
C₁₆H₈N₂ |
Número MDL:
MFCD00041733 Núm. CAS: 1217-45-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |