Di(N-succinimidyl) carbonate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-Succinimidyl Carbonate, N,N'-Disuccinimidyl Carbonate, DSC, Di-(N,N'-succinimidyl) carbonate, Bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) carbonate
D1662-25G D1662-5G
TCIAD1662-25GEA 143 EUR
TCIAD1662-25G TCIAD1662-5G
Di(N-succinimidyl) carbonate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Di(N-succinimidyl) carbonate
Formula: C₉H₈N₂O₇
Pto. de fusión: 215°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009767
Núm. CAS: 74124-79-1
EINECS: 277-730-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (Butylamine Method) min. 98.0 %