2,7-Dihydroxy-9-fluorenone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1685-5G D1685-25G
TCIAD1685-5GEA 32 EUR
TCIAD1685-5G TCIAD1685-25G
2,7-Dihydroxy-9-fluorenone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,7-Dihydroxy-9-fluorenone
Formula: C₁₃H₈O₃
Número MDL: MFCD00037141
Núm. CAS: 42523-29-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1b4d6ee8393a59ae0a077017bb6fc0cf5f8b235&vid=d1b4d6ee8393a59ae0a077017bb6fc0cf5f8b235&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %