(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (S)-(-)-alpha-Methyl-N,N-dimethylbenzylamine, (S)-N,N-Dimethyl-1-phenylethanamine
D1687-1G D1687-5G
TCIAD1687-1GEA 74 EUR
TCIAD1687-1G TCIAD1687-5G
(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamine ≥98.0% (por GC)
(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamine
Formula: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Pto. Ebullición: 71°C
Pto. de inflamación: 64°C
Número MDL: MFCD00056236
Núm. CAS: 17279-31-1
EINECS: 241-310-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -68.0 to -72.0 deg (neat)