3-Dimethylamino-2,2-dimethyl-1-propanol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Dimethylaminoneopentanol
D1727-500ML D1727-25ML
TCIAD1727-500MLEA 544 EUR
TCIAD1727-500ML TCIAD1727-25ML
3-Dimethylamino-2,2-dimethyl-1-propanol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Dimethylamino-2,2-dimethyl-1-propanol
Formula: C₇H₁₇NO
MW: 131.22 g/mol
Pto. Ebullición: 69°C
Número MDL: MFCD00059879
Núm. CAS: 19059-68-8
EINECS: 242-791-7
UN: 2924
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %