N,N,2,2-Tetramethyl-1,3-propanediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
N,N-Dimethylneopentanediamine, N1,N1,2,2-Tetramethylpropane-1,3-diamine
D1733-25ML
D1733-500ML
TCIAD1733-25MLEA
16
EUR
TCIAD1733-25ML
TCIAD1733-500ML
N,N,2,2-Tetramethyl-1,3-propanediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N,N,2,2-Tetramethyl-1,3-propanediamine
Formula:
C₇H₁₈N₂ MW: 130,24 g/mol Pto. Ebullición: 153°C Pto. de inflamación: 35°C |
Número MDL:
MFCD00044018 Núm. CAS: 53369-71-4 EINECS: 258-501-7 UN: 2734 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |