2,5-Dichloroterephthalonitrile ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1734-1G D1734-5G
TCIAD1734-1GEA 159 EUR
TCIAD1734-1G TCIAD1734-5G
2,5-Dichloroterephthalonitrile ≥99.0% (por GC)
2,5-Dichloroterephthalonitrile
Formula: C₈H₂Cl₂N₂
Número MDL: MFCD00059584
Núm. CAS: 1897-43-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 210.0 to 217.0 deg-C