2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Ethylene Glycol Mono[2-(dimethylamino)ethyl] Ether, 2-(2-(Dimethylamino)ethoxy)ethanol
D1756-25ML D1756-500ML
TCIAD1756-25MLEA 16 EUR
TCIAD1756-25ML TCIAD1756-500ML
2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethanol ≥98.0% (por GC)
2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethanol
Formula: C₆H₁₅NO₂
MW: 133.19 g/mol
Pto. de inflamación: 93°C
Número MDL: MFCD00059602
Núm. CAS: 1704-62-7
EINECS: 216-940-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %