4,4'-Dithiodibutyric acid ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Carboxypropyl Disulphide, Bis(3-carboxypropyl) Disulphide, 4,4'-Disulphanediyldibutanoic acid
D1757-25G D1757-5G
TCIAD1757-25GEA 120 EUR
TCIAD1757-25G TCIAD1757-5G
4,4'-Dithiodibutyric acid ≥95.0% (by GC, titration analysis)
4,4'-Dithiodibutyric acid
Formula: C₈H₁₄O₄S₂
MW: 238,32 g/mol
Número MDL: MFCD00004406
Núm. CAS: 2906-60-7
EINECS: 220-818-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C