1-(2-Dimethylaminoethyl)-4-methylpiperazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D1766-25ML D1766-500ML
TCIAD1766-25MLEA 16 EUR
TCIAD1766-25ML TCIAD1766-500ML
1-(2-Dimethylaminoethyl)-4-methylpiperazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-(2-Dimethylaminoethyl)-4-methylpiperazine
Formula: C₉H₂₁N₃
Pto. Ebullición: 96°C
Pto. de inflamación: 100°C
Número MDL: MFCD00059773
Núm. CAS: 104-19-8
EINECS: 203-183-7
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %