1,3-Divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D1769-5ML
D1769-25ML
TCIAD1769-5MLEA
16
EUR
TCIAD1769-5ML
TCIAD1769-25ML
1,3-Divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane ≥95.0% (por GC)
1,3-Divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane
Formula:
C₈H₁₉NSi₂ Pto. Ebullición: 160°C Pto. de inflamación: 42°C |
Número MDL:
MFCD00042846 Núm. CAS: 7691-02-3 EINECS: 231-701-1 UN: 2920 ADR: 8,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |