1,3-Divinyltetramethyldisiloxane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Divinyltetramethyldisiloxane, Tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane
D1780-25ML D1780-100ML
TCIAD1780-25MLEA 24 EUR
TCIAD1780-25ML TCIAD1780-100ML
1,3-Divinyltetramethyldisiloxane ≥98.0% (por GC)
1,3-Divinyltetramethyldisiloxane
Formula: C₈H₁₈OSi₂
MW: 186.40 g/mol
Pto. Ebullición: 139°C
Pto. de inflamación: 24°C
Número MDL: MFCD00014933
Núm. CAS: 2627-95-4
EINECS: 220-099-6
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %