Nickel(II) dibutyldithiocarbamate ≥97.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: Nickel dibutyldithiocarbamate, Nickel(II) Bis(dibutyldithiocarbamate), Dibutyldithiocarbamic Acid Nickel(II) Salt

D1781-25G D1781-500G
TCIAD1781-25GEA 16 EUR
TCIAD1781-25G TCIAD1781-500G
Nickel(II) dibutyldithiocarbamate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Nickel(II) dibutyldithiocarbamate
Formula: C₉H₁₉NS₂
MW: 467,43 g/mol
Número MDL: MFCD00067273
Núm. CAS: 13927-77-0
EINECS: 237-696-2

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR