Diethylene glycol bis(2-chloroethyl)ether ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D1784-25G D1784-500G D1784-100G
TCIAD1784-25GEA 56 EUR
TCIAD1784-25G TCIAD1784-500G TCIAD1784-100G
Diethylene glycol bis(2-chloroethyl)ether ≥97.0% (por GC)
Diethylene glycol bis(2-chloroethyl)ether
Formula: C₈H₁₆Cl₂O₃
Número MDL: MFCD00054473
Núm. CAS: 638-56-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a977931402d712844449f62c7c6866c566b9c103&vid=a977931402d712844449f62c7c6866c566b9c103&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %