N-[3-(Dimethylamino)propyl]acrylamide ≥98.0% (by GC, titration analysis) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
D1785-25G D1785-500G D1785-100G
TCIAD1785-25GEA 18 EUR
TCIAD1785-25G TCIAD1785-500G TCIAD1785-100G
N-[3-(Dimethylamino)propyl]acrylamide ≥98.0% (by GC, titration analysis) estabilizado
N-[3-(Dimethylamino)propyl]acrylamide
Formula: C₈H₁₆N₂O
Pto. Ebullición: 142°C
Pto. de inflamación: 140°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00059902
Núm. CAS: 3845-76-9
EINECS: 223-342-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %