2,3-Diphenylpropionic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D1790-25G
D1790-5G
TCIAD1790-25GEA
366
EUR
TCIAD1790-25G
TCIAD1790-5G
2,3-Diphenylpropionic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,3-Diphenylpropionic acid
Formula:
C₁₅H₁₄O₂ Pto. Ebullición: 340°C |
Número MDL:
MFCD00044405 Núm. CAS: 3333-15-1 EINECS: 222-065-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 86.0 to 90.0 deg-C |