1,3-Diphenyltetramethyldisilazane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1816-25ML D1816-5ML
TCIAD1816-25MLEA 216 EUR
TCIAD1816-25ML TCIAD1816-5ML
1,3-Diphenyltetramethyldisilazane ≥95.0% (por GC)
1,3-Diphenyltetramethyldisilazane
Formula: C₁₆H₂₃NSi₂
Pto. Ebullición: 146°C
Pto. de inflamación: 162°C
Número MDL: MFCD00042916
Núm. CAS: 3449-26-1
EINECS: 222-372-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %