4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine Hydrochloride, 4,6-Dimethyl-2-pyrimidinol Hydrochloride, 4,6-Dimethylpyrimidin-2-ol hydrochloride
D1823-25G D1823-250G
TCIAD1823-25GEA 33 EUR
TCIAD1823-25G TCIAD1823-250G
4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4,6-Dimethyl-2-hydroxypyrimidine hydrochloride
Formula: C₆H₈N₂O
MW: 160,60 g/mol
Pto. de fusión: 281°C
Número MDL: MFCD00035312
Núm. CAS: 34289-60-6
EINECS: 251-919-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %